Principaux documents
A2224
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate acetoxymethyl ester
>97% (HPLC)
Synonyme(s) :
cAMP AM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N5O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
>97% (HPLC)
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1 μmol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCOP1(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C13H16N5O8P/c1-6(19)22-5-24-27(21)23-2-7-10(26-27)9(20)13(25-7)18-4-17-8-11(14)15-3-16-12(8)18/h3-4,7,9-10,13,20H,2,5H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-,27?/m1/s1
Clé InChI
USKCKKDBQFHVEK-OQEAWBJFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Membrane-permeable precursor of the second messenger cyclic AMP
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C Schultz et al.
The Journal of biological chemistry, 268(9), 6316-6322 (1993-03-25)
Acetoxymethyl esters of alkyl or aryl phosphates can be prepared by reacting their trialkylammonium or silver salts with acetoxymethyl bromide. Because acetoxymethyl esters are rapidly cleaved intracellularly, they facilitate the delivery of organophosphates into the cytoplasm without puncturing or disruption