Principaux documents
A2150
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
About This Item
Formule linéaire :
C4H6NO4 · 1/2Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Actions biochimiques/physiologiques
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable