Documents
A2099
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Leu-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Ac-LEVD-AFC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H40N5O11F3
Poids moléculaire :
727.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C32H40F3N5O11/c1-14(2)10-21(36-16(5)41)30(49)38-20(8-9-24(42)43)28(47)40-27(15(3)4)31(50)39-22(13-25(44)45)29(48)37-17-6-7-18-19(32(33,34)35)12-26(46)51-23(18)11-17/h6-7,11-12,14-15,20-22,27H,8-10,13H2,1-5H3,(H,36,41)(H,37,48)(H,38,49)(H,39,50)(H,40,47)(H,42,43)(H,44,45)/t20-,21-,22-,27-/m0/s1
Clé InChI
FETZKXHXYOHAAN-LFYAFONDSA-N
Informations sur le gène
Amino Acid Sequence
NAc-Leu-Glu-Val-Asp-AFC
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorogenic substrate for caspase 4.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ilona Domracheva et al.
Life sciences, 186, 92-101 (2017-08-16)
This study was designed to investigate the mechanism underlying cancer cell apoptosis caused by selenophenoquinolinones and coumarins. Twelve derivatives were studied according to their ability to suppress the proliferation of cancer cells in vitro (i.e., HepG2, MH-22A, MCF-7), induce cell