MilliporeSigma
Passer à
A182
trans-(1S,3R)-ACPD
>97%, solid
Synonyme(s) :
trans-(1S,3R)-1-Amino-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 0.24 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Selective metabotropic glutamate receptor agonist; active enantiomer of trans-(±)-ACPD.
Other Notes
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves