A167
D(−)-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
solid
Synonyme(s) :
D-AP-7
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable