Principaux documents
A1211
Sigma-Aldrich
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
5-15 Ci/mmol
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Conditionnement
serum bottle
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable