Principaux documents
A1166
Sigma-Aldrich
D-Aspartic acid α-benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(6-10(13)14)11(15)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)/t9-/m1/s1
Clé InChI
NJSRYBIBUXBNSW-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Amit Kumar et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 327-327 (2018-10-03)
Two major questions in the field of Alzheimer-type dementia remain elusive. One is the native function of amyloid-β (Aβ) peptides and the other is an early deficit in the central cholinergic network. Nevertheless, recent evidence suggests that Aβ peptides are