Key Documents
A1021
Sigma-Aldrich
2′-Azido-2′-deoxyuridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.21
Numéro Beilstein :
4204828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable