A0847
Adenylyl Cyclase Toxin from Bordetella pertussis
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Poids mol.
177 kDa by amino acid sequence
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CAMP(820)
mouse ... CAMP(12796)
rat ... CAMP(316010)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable