Principaux documents
A0813
Sigma-Aldrich
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H28N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)