MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
A0806
Acetyl-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val amide
≥97% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H58N10O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
846.93
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(C)C)C(N)=O
General description
HIV-1 protease substrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M L Moore et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 420-425 (1989-03-15)
Oligopeptides containing the consensus retroviral protease cleavage sequence Ser/Thr-X-Y-Tyr/Phe-Pro are substrates for purified recombinant HIV-1 protease with Km's in the millimolar range. The minimum sequence containing the consensus pentapeptide which serves as a good substrate is a heptapeptide spanning the