Principaux documents
A0724
Sigma-Aldrich
N-Acetylallolactosamine
≥90%, solid
Synonyme(s) :
β-galactosyl-(1-6)-N-acetylglucosamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H25NO11
Poids moléculaire :
383.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(18)15-6(2-16)9(20)10(21)7(19)4-25-14-13(24)12(23)11(22)8(3-17)26-14/h2,6-14,17,19-24H,3-4H2,1H3,(H,15,18)
Clé InChI
FGYNENQLWILFLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetylallolactosamine is used to study and differentiate hemagglutination mediators such as the L10b lectin from horseshoe crab hemocytes.
Actions biochimiques/physiologiques
Starting material for carbohydrate syntheses
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable