Principaux documents
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
Application(s)
microbiology
Application
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
Composants
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable