Documents
A0577
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,8,15,22-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H32AlClN8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
943.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~80%
Chaîne SMILES 
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Oc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Oc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Oc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Oc%14ccccc%14)c4%13
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable