A0502
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.69
Beilstein:
6585123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable