Principaux documents
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
E76
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C97H139N27O29S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2211.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
~_2.2 kDa
Solubilité
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
Actions biochimiques/physiologiques
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable