Principaux documents
A0456
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol
Synonyme(s) :
D-Sphingosine azide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H35N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC=C[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
XAPVDQFHDYWVTA-KRWOKUGFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G van Echten et al.
The Journal of biological chemistry, 265(16), 9333-9339 (1990-06-05)
Sphingolipid biosynthesis was studied in cultured murine cerebellar cells in the absence and presence of exogenous sphingosine homologues with different alkyl chain lengths (12, 18, and 24 carbon atoms). Labeling of cells with [14C]serine for 24 h indicated that endogenous