A0442
δ-Aminolevulinate Dehydratase from bovine liver
lyophilized powder, 0.5-4.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
5-Aminolevulinate Hydrolyase (adding 5-aminolevulinate and cyclizing), Porphobilinogen synthase
About This Item
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
0.5-4.0 units/mg protein
Composition
Protein, ~50% biuret
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable