Principaux documents
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
Synonyme(s) :
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.43
Beilstein:
346799
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for microscopy
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
Clé InChI
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable