Principaux documents
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
242-245 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O