Principaux documents
91216
Sigma-Aldrich
(±)-Dihydrokaempferol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (±)-Aromadendrol
10 MG
493,00 $
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
493,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Actions biochimiques/physiologiques
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable