Principaux documents
90716
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 10 μm
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoOrange_Biotin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
suspension
Composition
iron oxide, ≥20%
Concentration
0.1 wt. % (solid)
Taille des particules
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
Densité
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescence
λex 525 nm; λem 554 nm
Température de stockage
2-8°C
Composants
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Remarque sur l'analyse
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C