Documents
89785
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.05M – Polyethylene glycol 3350 20% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 39/Kit-No 86684
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves