MilliporeSigma
87787
6-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3,7-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one hydrochloride
suitable for chemiluminescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-6-(4-methoxyphenyl)-3,7-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one hydrochloride, Cypridina Luciferin methoxy-analogue, MCLA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5838857
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
luminescence test: Emmax465 nm, 0.1 M Tris pH 8.5; after addition of H2O2 (Chemiluminescence: in 0.1 M Tris pH 8.5; after addition of H2O2)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(C)=NC3=CN2
InChI
1S/C14H13N3O2.ClH/c1-9-14(18)17-8-12(15-7-13(17)16-9)10-3-5-11(19-2)6-4-10;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
KGMPQNFFCUDXSO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Generation of chemiluminescence by reaction with super oxide O2 or singlet oxygen. Used in research of leucocyte function.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe