854C
Citrate Concentrated Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Citrate solutions are suitable for use in absence of microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1.5 M
pH
2.9-3.1 (25 °C)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1