Documents
85278
Sigma-Aldrich
Mobile phase B for separation of amino acids on ABI® sequencers
Synonyme(s) :
Acetonitrile – 2-propanol mixture
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
liquid
Densité
0.78 g/mL at 20 °C
Adéquation
in accordance for sequence analysis test
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
Clé InChI
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Composants
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
Informations légales
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup