83263
BICINE buffer Solution
BioUltra, for molecular biology, 1 M in H2O
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioUltra
Concentration
1 M in H2O
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0±0.2
Densité
1.05 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: <0.07
λ: 280 nm Amax: <0.04
Adéquation
in accordance for filter test
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves