82809
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylene glycol 4000 17% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 41/Kit No 75403
About This Item
Forme
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.07 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup