Principaux documents
81893
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Sodium formate – Glycerol 30% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 34/Kit No 75403
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
Densité
1.14 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves