Principaux documents
811S-250
Sigma-Aldrich
Human Adipocyte Starvation Medium (250 ml)
1 EACH
140,00 $
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Human Adipocyte Starvation Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Miriane de Oliveira et al.
Molecular and cellular endocrinology, 506, 110744-110744 (2020-02-07)
Triiodothyronine (T3) and irisin (I) can modulate metabolic status, increase heat production, and promote differentiation of white adipose tissue (WAT) into brown adipose tissue (BAT). Herein, human subcutaneous white adipocytes were treated with 10 nM T3 or 20 nM I for 24 h
Protocoles
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.