Principaux documents
80849
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(p-Bromoacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromoacetyl)amino]phenyl}methyl}-1,2-ethanediyl}bis[N-(carboxymethyl)glycine]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24BrN3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
Clé InChI
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable