Documents
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 14/Kit No 75403
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.09 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves