Documents
80293
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 28/Kit-No 96827
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.07 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves