Principaux documents
80215
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Magnesium chloride 100 mM − Cobalt(III)-hexamine 1.0 mM − Ethanol 10% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 27/Kit-No 80701
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
0.99 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable