Principaux documents
80074
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.17M – Sodium cacodylate pH 6.5; 0.085M – Polyethylene glycol 8000 25.5% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 15/Kit No 75403
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.10 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable