Principaux documents
8
Sigma-Aldrich
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
Type 8, ~40%
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl sulfate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.27
Beilstein:
5177087
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Type
Type 8
Concentration
~40%
Densité
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Alkyl sodium sulfate surfactants.
Liaison
These are the same anionic surfactants formerly produced by Union Carbide under the Tergitol name.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate