MilliporeSigma
Passer à
78331
FITC-Dextran sulfate sodium salt
average mol wt 40,000
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 010,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
428675122767578
description
average mol wt 40,000
description
Mr ~40,000
description
Mw 7,000-20,000
description
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
Mr ~40,000
mol wt
Mw 7,000-20,000
mol wt
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c