Documents
75837
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 35/Kit-No 96827
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves