Principaux documents
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H23N3O · HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
256 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable