Principaux documents
74908
Sigma-Aldrich
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-ylidene]dimethylammonium chloride
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥90.0% (TLC)
Forme
solid
Solubilité
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
Fluorescence
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
Clé InChI
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable