Principaux documents
74719
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.81
Beilstein:
5996901
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Essai
≥99.0% (TLC)
Poids mol.
566.81 g/mol
Technique(s)
protein quantification: suitable
Pf
38-39 °C
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
Clé InChI
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable