Documents
73511
Sigma-Aldrich
4-Nitro-4′-(octadecylamino)stilbene
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-(Octadecylamino)-4′-nitrostilbene, N-Octadecyl-4′-nitro-4-stilbenamine, OANS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H48N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.74
Numéro Beilstein :
4271699
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Pf
130-132 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λex 441 nm; λem ~545 nm in toluene
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H48N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28-33-31-24-20-29(21-25-31)18-19-30-22-26-32(27-23-30)34(35)36/h18-27,33H,2-17,28H2,1H3/b19-18+
Clé InChI
AGCWNVFSUWACRE-VHEBQXMUSA-N
Autres remarques
Lipophilic stilbene-dye for use in mixed-dye Langmuir-Blodgett films as non-linear optical material
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M.E. Lippitsch et al.
Organic Materials for Non-linear OpticsII, R.A.Hann & D.Bloor eds., 89-89 (1991)