73156
N-Methyl-L-serine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)propionic acid, N-Me-Ser-OH
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +9.5±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composition
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.5-12.0%
Couleur
white
Pf
204 °C
Chaîne SMILES
CN[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-5-3(2-6)4(7)8/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
PSFABYLDRXJYID-VKHMYHEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable