71238
Alginic acid sodium salt from brown algae
BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
Synonyme(s) :
Algin, Sodium alginate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
algae (brown)
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Résidus de calcination
≤30%
Perte
≤15% loss on drying
Couleur
white to light beige
pH
6.0-8.0 (10 mg/mL in H2O)
Adéquation
in accordance for gelation test
suitable for immobilization of micro-organisms
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Clé InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable