Principaux documents
70718
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid
≥80%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000 acetic acid, O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥80%
Forme
powder
Extrémité Ω
carboxylic acid
Extrémité α
methoxy
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.