MilliporeSigma
Passer à
69870
Morin hydrate
suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
Synonyme(s) :
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
122,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
196,00 $
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
689,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O7 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.24 (anhydrous basis)
EC Number:
207-542-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75660
Beilstein/REAXYS Number:
327474
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
quality
for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc
technique(s)
titration: suitable
impurities
1-2 mol/mol water
mp
299-300 °C
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
εmax
≥300 at 360-375  nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Morin hydrate is a yellowish pigment and a fluorescent indicator. It is used for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Application
Morin has been utilized in fluorescent microscopy as a fluorescent nuclear stain and as an application to detect aluminium in the brain by demonstrating metal salts.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M4008T451279690
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe