68713
D-Xylonic acid ammonium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ammonium D-xylonate, NSC 15831
About This Item
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 18.5±2.0°, c = 1 in H2O
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.N
InChI
1S/C5H10O6.H3N/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);1H3/t2-,3+,4-;/m1./s1
Clé InChI
VUOKJALMVMFERM-HAYYNCRMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable