67190
1,2,3-Heptanetriol Isomer T 1 M solution
Synonyme(s) :
1,2,3-Heptanetriol solution, Additive Screening Solution 09/Kit-No 78374
About This Item
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
Clé InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves