Principaux documents
66960
Sigma-Aldrich
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
endo-l,4-β-xylanase substrate, fibers
Synonyme(s) :
RBB-Xylan, Remazol brilliant blue R–D-Xylan
100 MG
157,00 $
500 MG
526,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
157,00 $
500 MG
526,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R, 15% dye basis
Forme
fibers
Concentration
15% (dye)
Solubilité
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Application
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.[1]
Autres remarques
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)