MilliporeSigma
Passer à
63161
TWEEN® 80
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
hydroxyl value
65‑80
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80